Kluczowe dokumenty
Z805866
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 30 ± 0.2 mm, chamber volume 22500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
optical glass
producent / nazwa handlowa
Hellma (704.001-OG)
Parametry
360-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
32.5 mm × 35 mm × 35 mm
objętość komory
22500 μL
długość ścieżki
30 ± 0.2 mm
Opis ogólny
ze szklanymi pokrywkami
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)