Kluczowe dokumenty
Z805904
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5x5 mm, chamber volume 850 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
5 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 111.057-QS
Hellma
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
38.75 mm × 5 mm × 5 mm
objętość komory
850 μL
długość ścieżki
5x5 mm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
with and without PTFE stopper
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)