Kluczowe dokumenty
Z800015
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
PTFE stopper
Suprasil® quartz
opis
with 2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 110-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
objętość komory
350 μL
długość ścieżki
1 mm
metoda wykrywania
photometric
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)