Z802387
Hellma® absorption cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
Synonim(y):
Kuwety do spektrofotometru mikroobjętościowego
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® quartz
opis
with 2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 108.002-QS
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
500 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)