Z803111
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma (100-QS)
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
objętość komory
350 μL
długość ścieżki
1 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
Opakowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)