Kluczowe dokumenty
Z801194
Hellma® fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran®
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
4 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 221-QS
Hellma
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
3500 μL
długość ścieżki
10x10 mm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
makro, średnica rurki 8 mm, długość rurki 80 mm
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)