Wstecz
Hellma
®
fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran
®
Products
Kategoria produktu
cuvettes (2)
Producent
Średnica (mm)
Wysokość (mm)
Objętość (µL)
Metoda wykrywania
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z801291
Hellma
®
fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran
®
,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm ± 0.2 mm, chamber volume 3500 μL
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z801194
Hellma
®
fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran
®
,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL