Kluczowe dokumenty
Z801240
Hellma® aluminum spacer
38mmx12.5mmx8 mm, to fit cells with 2 mm light path into 10 mm cell holder
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
producent / nazwa handlowa
Hellma 13.102
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)