Kluczowe dokumenty
AV02038
Sigma-Aldrich
Anti-RIPK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
76 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIPK1(8737)
Opis ogólny
Wiadomo, że kinaza białkowa 1 oddziałująca z receptorem (RIPK1) aktywuje sygnalizację NF-κB, a także moduluje apoptozę i stymulację kaspazy-8.
Królicze przeciwciało anty-RIPK1 wiąże się z ludzkim i bydlęcym RIPK1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego RIPK1
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-RIPK1 może być używane do aplikacji western blot (0,25 μg/ml).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RRRRVSHDPFAQQRPYENFQNTEGKGTAYSSAASHGNAVHQPSGLTSQPQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ian E Gentle et al.
The Journal of biological chemistry, 286(15), 13282-13291 (2011-02-23)
RIPK1 is involved in signaling from TNF and TLR family receptors. After receptor ligation, RIPK1 not only modulates activation of both canonical and NIK-dependent NF-κB, but also regulates caspase-8 activation and cell death. Although overexpression of RIPK1 can cause caspase-8-dependent
Erin Harberts et al.
Innate immunity, 20(5), 529-539 (2013-09-21)
UV irradiation-induced cellular damage is classically associated with apoptosis and is known to result in systemic immunosuppression. How the decision to undergo apoptosis is made following UV is not fully understood. We hypothesize that a central mediator of TLR signaling
Jisun Oh et al.
Biotechnology journal, 9(7), 921-933 (2014-05-23)
Adult hippocampal progenitor cells (AHPCs) are generally maintained as a dispersed monolayer population of multipotent neural progenitors. To better understand cell-cell interactions among neural progenitors and their influences on cellular characteristics, we generated free-floating cellular aggregates, or neurospheres, from the