Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV13107
Sigma-Aldrich
Anti-RAB14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RAB14, member RAS oncogene family
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, goat, human, pig, bovine, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB14(51552)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego RAB14
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RAB14 produkowane u królików nadaje się do western blottingu w stężeniu 0,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
RAB14 jest członkiem GTPaz Rab, które regulują rolę i tożsamość endosomów. Rab14 współpracuje z FAM116 w regulacji proteolitycznego rozszczepiania N-kadheryny oraz modulacji adhezji i ruchliwości komórek. Rab14 pośredniczy w transporcie endocytarnym GLUT4 z przedziałów cytoplazmatycznych na powierzchnię komórki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FLEAAKKIYQNIQDGSLDLNAAESGVQHKPSAPQGGRLTSEPQPQREGCG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rytis Prekeris
Developmental cell, 22(5), 909-910 (2012-05-19)
Linford et al. define a Rab14-mediated endocytic recycling pathway that controls proteolytic N-cadherin cleavage by transporting ADAM10 protease to the plasma membrane. When this pathway is disrupted, diminished ADAM10-dependent N-cadherin shedding leads to increased cell-cell adhesion and inhibition of cell
Sam E Reed et al.
Journal of cell science, 126(Pt 9), 1931-1941 (2013-02-28)
Insulin enhances the uptake of glucose into adipocytes and muscle cells by promoting the redistribution of the glucose transporter isoform 4 (GLUT4) from intracellular compartments to the cell surface. Rab GTPases regulate the trafficking itinerary of GLUT4 and several have
Andrea Linford et al.
Developmental cell, 22(5), 952-966 (2012-05-19)
Rab GTPases define the vesicle trafficking pathways underpinning cell polarization and migration. Here, we find that Rab4, Rab11, and Rab14 and the candidate Rab GDP-GTP exchange factors (GEFs) FAM116A and AVL9 are required for cell migration. Rab14 and its GEF