Kluczowe dokumenty
NIST69B
Bauxite
NIST® SRM® 69b, Arkansas
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
diffraction/scattering: suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) ma postać drobnego proszku (nominalna wielkość cząstek < 0,08 mm) i jest przeznaczony do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Karcie Charakterystyki C
SRM 69B_cert
SRM 69B_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza (Fe2O3), dwutlenek krzemu (SiO2), dwutlenek tytanu (TiO2), dwutlenek cyrkonu (ZrO2), pięciotlenek fosforu (P2O5), pięciotlenek wanadu (V2O5), tlenek chromu (Cr2O3), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek manganu (MnO), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek potasu (K2O), Trójtlenek siarki (SO3)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenek baru (BaO), Tlenek sodu (Na2O), Cer (Ce), Kobalt (Co), Hafn (Hf), Skand (Sc)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)