Kluczowe dokumenty
NIST70B
Potassium feldspar
NIST® SRM® 70b
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 bottle x 40 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Wapń (Ca), Potas (K), Sód (Na), Bar (Ba), Mangan (Mn), Fosfor (P)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Żelazo (Fe), Krzem (Si), Ołów (Pb), Magnez (Mg), Rubid (Rb), Stront (Sr), Tytan (Ti), Wanad (V), Cynk (Zn), Chrom (Cr)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)