Kluczowe dokumenty
NIST278
Obsidian rock
NIST® SRM® 278
Synonim(y):
Obsidian
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 35 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Jest to drobno sproszkowana skała obstian, pochodząca z Clear Lake, Newberry Crater, Oregon.
SRM 278_cert
SRM 278_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia dla skał obsydianowych (SRM) jest przeznaczony do oceny precyzji zarówno metod analitycznych, jak i instrumentów stosowanych w analizie materiałów geologicznych.
Cechy i korzyści
  • Dostępne z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości składników w obsydianowej skale, wartości te zostały określone za pomocą metody ostatecznej, metody referencyjnej lub dwóch lub więcej metod analitycznych.
  • Wartości informacyjne składników są określane metodą pojedynczą lub niereferencyjną.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek glinu (Al2O3), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek żelaza(II) (FeO), Tlenek żelaza(III) (Fe2O3), Tlenek potasu (K2O), Tlenek manganu (MnO), Tlenek sodu (Na2O), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Dwutlenek krzemu (SiO2), Dwutlenek tytanu (TiO2), Miedź (Cu), Nikiel (Ni), Rubid (Rb), Stront (Sr), Tor (Th), Tal (Tl), Uran (U), Ołów (Pb)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Węgiel (C), dwutlenek węgla (CO2), fluor (F), tlenek magnezu (MgO), bar (Ba), bor (B), cer (Ce), kobalt (Co), chrom (Cr), cez (Cs), europ (Eu), gadolin (Gd), Hofnium (Hf), Lutetium (Lu), Antimony (Sb), Scandium (Sc), Samarium (Sm), Tantalum (Ta), Terbium (Tb), Ytterbium (Yb), Zinc (Zn)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reference samples for use in analytical geochemistry: their availability, preparation, and appropriate use.
Kane J S.
Journal of Geochemical Exploration, 44(1-3), 37-63 (1992)