Key Documents
NIST679
Brick clay
NIST® SRM® 679
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 75 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
matrix material
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the determination of constituent elements in clay or materials of a similar matrix. SRM 679 consists of brick clay that ws air dried, ball milled and passed through a 200 mesh sieve. Gor more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 679_cert
SRM 679_SDS
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Titanium (Ti), Barium (Ba), Chromium (Cr), Lithium (Li), Strontium (Sr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Cerium (Ce), Cesium (Cs), Cobalt (Co), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Thorium (Th), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1