Kluczowe dokumenty
CRM046
Supelco
Trace Metals - Clay 1
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
RTC CRM046-050
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.39
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
This product was produced and certified from a naturally contaminated matrix and has not been fortified or modified in any way. Analytical data for Certification was obtained using USEPA SW846, 3rd edition methods 3050 (hot block) and 3051(microwave) using nitric acid extraction. Analysis was carried out according to USEPA methods 6010 (ICP-ES), 6020 (ICP-MS) and 7000 (AES).
Inne uwagi
Wartości analitów różnią się w zależności od partii. Niektóre partie mogą nie zawierać wszystkich analitów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Analit
Opis
    Arsenic
    Cadmium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Lead
    Manganese
    Mercury
    Nickel
    Zinc
    Zobacz wszystko (10)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)