About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do oznaczania pierwiastków składowych w glinie lub materiale o podobnej matrycy. SRM98b to sproszkowana glina, która została wysuszona na powietrzu, zmielona kulkami i zmieszana w celu zapewnienia jednorodności. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 98B_cert
SRM 98B_SDS
SRM 98B_cert
SRM 98B_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), wapń (Ca), chrom (Cr), żelazo (Fe), lit (Li), magnez (Mg), mangan (Mn), potas (K), krzem (Si), sód (Na), stront (Sr), tytan (Ti)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Bar (Ba), fosfor (P), rubid (Rb), cynk (Zn), cyrkon (Zr), antymon (Sb), cez (Cs), kobalt (Co), europ (Eu), hafn (Hf), skand (Sc), tor (Th)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), wapń (Ca), chrom (Cr), żelazo (Fe), lit (Li), magnez (Mg), mangan (Mn), potas (K), krzem (Si), sód (Na), stront (Sr), tytan (Ti)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Bar (Ba), fosfor (P), rubid (Rb), cynk (Zn), cyrkon (Zr), antymon (Sb), cez (Cs), kobalt (Co), europ (Eu), hafn (Hf), skand (Sc), tor (Th)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)