Kluczowe dokumenty
NIST688
Basalt rock
NIST® SRM® 688
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do oceny dokładności metod analitycznych i przyrządów stosowanych w analizie materiałów typu geologicznego. SRM 688 to drobno sproszkowana skała bazaltowa uzyskana z kenozoicznego strumienia bazaltowego w pobliżu Jaclpot w stanie Nevada. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 688_cert
SRM 688_SDS
Zastosowanie
SRM jest przeznaczony do oceny dokładności instrumentów i metod analitycznych stosowanych w analizie materiałów typu geologicznego.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek żelaza(II) (FeO), Tlenek żelaza(III) (Fe2O3), Tlenek potasu (K2O), Tlenek manganu(II) (MnO), Tlenek sodu (Na2O), Pentatlenek fosforu (P2O5), Dwutlenek krzemu (SiO2), Dwutlenek tytanu (TiO2)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenek wapnia (Cao), dwutlenek węgla (CO2), fluor (F), tlenek magnezu (MgO)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)