Kluczowe dokumenty
NIST99B
Soda feldspar
NIST® SRM® 99b
Synonim(y):
Feldspar
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 40 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Potas (K), Sód (Na), Bar (Ba), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Rubid (Rb), Stront (Sr)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Wapń (Ca), Krzem (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P), Beryl (Be), Cer (Ce), Gal (Ga), Lantan (La), Lit (Li), Itr (Y), Cynk (Zn)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)