Kluczowe dokumenty
NIST633A
Portland cement
NIST® SRM® 633a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 vials x 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod analizy cementów i materiałów o podobnej matrycy. Jednostka SRM 633a składa się z czterech fiolek, z których każda zawiera około 5 g cementu portlandzkiego zmielonego tak, aby przeszedł przez sito 75 μm (nr 200), a każda z nich jest zamknięta w foliowej torebce. Więcej informacji można znaleźć w certyfikacie COA i karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej
SRM 633A_cert
SRM 633A_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod stosowanych do analizy cementów i materiałów o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane wartości ułamków masowych i referencyjne wartości ułamków masowych dla różnych składników SRM 633a są dostarczane na podstawie stanu po odbiorze.
  • Utrzymanie i wygaśnięcie certyfikatu SRM, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania są podane w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek krzemu (SiO2), tlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza (Fe2O3), tlenek wapnia (CaO), tlenek magnezu (MgO), trójtlenek siarki (SO3), tlenek sodu (Na2O), tlenek potasu (K2O), dwutlenek tytanu (TiO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek manganu(III) (Mn2O3), Chlor (Cl), Tlenek strontu (SrO), Rtęć (Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Tlenek chromu(III) (Cr2O3), Siarczek siarki, Tlenek wapnia (CaO), Fluorek (F-), Tlenek baru (BaO)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)