Key Documents
NIST1881B
Portland cement
Blended with Fly Ash, NIST® SRM® 1881B
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Postać
powder
opakowanie
vial of 5 × 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validation of chemical and instrumental methods of analysis of cements and materials of similar matrix for elemental content.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Zinc oxide (ZnO), Strontium oxide (SrO), Barium oxide (BaO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Calcium oxide (CaO), Fluoride (F?), Sulfide Sulfur (S2-), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)