NIST2429
Gips do odsiarczania spalin
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 200 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)