Kluczowe dokumenty
NIST635A
Cement portlandzki (zmieszany z żużlem)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 25 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
temp. przechowywania
15-25°C
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek krzemu (SiO2), trójtlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza (III) (Fe2O3), tlenek wapnia (CaO), tlenek magnezu (MgO), trójtlenek siarki (SO3), tlenek sodu (Na2O), tlenek potasu (K2O), dwutlenek tytanu (TiO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Trójtlenek manganu (Mn2O3), Trójtlenek chromu (Cr2O3), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek strontu (SrO), Tlenek baru (BaO), Chlor (Cl)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Nierozpuszczalna pozostałość, Tlenek wapnia (CaO), Siarczek siarki (S²?), Fluor (F)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)