Kluczowe dokumenty
NIST634A
Portland cement
NIST® SRM® 634a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Niniejszy Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy cementu i materiałów o podobnej matrycy. Jednostka SRM 634a składa się z jednej butelki zawierającej około 100 g cementu portlandzkiego, zmielonego do przejścia przez sito 75 μm (nr 200) i zamkniętego w foliowym woreczku. Więcej informacji można znaleźć w COA i COA.
SRM 634A_cert
SRM 634A_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod chemicznych i instrumentalnych stosowanych w analizie cementu i materiałów o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • Podano certyfikowane przez NIST wartości pierwiastków w cemencie, a wartości te są identyfikowalne metrologicznie w jednostkach masy SI, wyrażone w procentach.
  • Wartości referencyjne i wartości informacyjne dla składników w SRM634a są podawane jako ułamek masowy na otrzymanej podstawie.
  • Wraz z konserwacją i wygaśnięciem certyfikatu SRM oraz instrukcją użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek żelaza (Fe2O3), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek magnezu (MgO), Trójtlenek siarki (SO3), Tlenek potasu (K2O), Dwutlenek tytanu (TiO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenek sodu (Na2O), Tlenek chromu(III) (Cr2O3), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek manganu(III) (Mn2O3), Tlenek strontu (SrO), Wolny tlenek wapnia (CaO)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)