Kluczowe dokumenty
NIST2687A
Cement portlandzki Klinkier
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 40 g (5 vials x 8g each)
producent / nazwa handlowa
NIST®
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Jedna jednostka SRM 2687a składa się z pięciu hermetycznie zamkniętych fiolek, z których każda zawiera około 8 g pokruszonego klinkieru cementu portlandzkiego.
SRM 2687A_cert
SRM 2687A_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia dla klinkieru cementu portlandzkiego (SRM) jest przeznaczony do oceny technik stosowanych do analizy liczebności faz w klinkierach cementowych, w tym do określania procentowej zawartości alitu (C3S), belitu (C2S), glinianu (C3A) i ferrytu (C4AF).
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość SRM została określona poprzez obliczenie wartości ułamka masowego alitu (C3S), belitu (C2S), glinianu (C3A) i ferrytu (C4AF) za pomocą ilościowej dyfrakcji proszkowej promieniowania rentgenowskiego (QXRD).
  • Certyfikowane wartości są identyfikowalne z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI) i jednostką ułamka masowego pochodzącą z SI.
  • Wartości informacyjne dla pierwiastków są zgłaszane jako ułamki masowe.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Alite, Belite, Aluminate, Ferrite
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Dwutlenek krzemu (SiO2), tlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza (Fe2O3), tlenek wapnia (CaO), tlenek magnezu (MgO), trójtlenek siarki (SO3), tlenek sodu (Na2O), tlenek potasu (K2O), dwutlenek tytanu (TiO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Tlenek manganu(III) (Mn2O3), Tlenek strontu (SrO), Tlenek cynku (ZnO), Alit, Belit, Glinian, Ferryt
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)