Kluczowe dokumenty
NIST114R
Cement portlandzki
NIST® SRM® 114r, fineness standard
Synonim(y):
Portland cement
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
NIST
opakowanie
pkg of 20 vials (each containing 5g of cement)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Seria SRM 114 do pomiaru uziarnienia cementu portlandzkiego jest dostarczana przez NIST od 1934 roku do użytku w kalibracji przyrządów do pomiaru charakterystyki uziarnienia cementu portlandzkiego i innych sproszkowanych materiałów budowlanych. SRM 114r jest najnowszym z tej serii, dostarczającym certyfikowane wartości rozdrobnienia cementu za pomocą aparatu Blaine'a. Jednostka SRM 114r składa się z 20 szklanych fiolek z plastikowymi nakrętkami zawierającymi sproszkowany cement. Każda fiolka zamknięta jest w foliowej torebce i zawiera około 5 g cementu.
SRM 114R_cert
SRM 114R_SDS
Zastosowanie
Materiał ten jest higroskopijny, jednak jego właściwości pozostają stabilne tak długo, jak worek foliowy pozostaje szczelnie zamknięty. Cement powinien być użyty natychmiast po otwarciu torebki foliowej. Przed otwarciem należy odczekać, aż zamknięta torebka foliowa osiągnie temperaturę testową. Aby otworzyć torebkę, odetnij jej koniec nożyczkami. Spulchnij cement zgodnie z normą ASTM C204, sekcja 5.3, a następnie wykonaj pomiar.
Komentarz do analizy
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do stosowania w kalibracji urządzeń do testowania rozdrobnienia zgodnie ze standardowymi metodami ASTM.
Inne uwagi
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)