Key Documents
Z507881
Three-neck round-bottom flasks
capacity 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
round bottom flask
three-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Holed cap
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 9465-36
pojemność
50 mL
Opis ogólny
<ST/>14/10 threaded joints. Supplied with holed caps, PTFE-faced silicone septa, and FETFE® O-rings.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)