Kluczowe dokumenty
Z418641
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
kolba okrągłodenna, kolba z okrągłym dnem, kolby okrągłodenne
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
50 mL
Zastosowanie
1143 trójszyjna kolba okrągłodenna została wykorzystana podczas syntezy poliuretanowego uszczelniacza rozprężnego (PES).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)