Z334499
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 25 mL, center joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
FR25/1S/1A
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Połączenie
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR25/1S/1A
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
77 mm
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z334499-1EA | 4061832830988 |