Kluczowe dokumenty
SYNF240250
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 7.5 cm × 10 cm, fits 250 mL flasks
Synonim(y):
Synthware F240250
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
aluminum flask
Połączenie
Joints neck (100)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F240250
śr. wewn. × śr. zewn.
7.5 cm × 10 cm
Śr. wewn. × głębokość
10 cm × 7.5 cm
pojemność kolby
250 mL
Opis ogólny
Pokazany rozmiar kolby to maksymalna pojemność kolby, która zmieści się wewnątrz Dewara. Z aluminiową obudową do przenoszenia pola magnetycznego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)