Kluczowe dokumenty
SYNF240100
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 65 mm × 80 mm, fits 100 mL flasks
Synonim(y):
Synthware F240100,
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
aluminum flask
Połączenie
Joints neck (80)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F240100
śr. wewn. × śr. zewn.
65 mm × 80 mm
Śr. wewn. × głębokość
8 cm × 6.5 cm
pojemność kolby
100 mL
Opis ogólny
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)