Kluczowe dokumenty
BCR178
Calcium ammonium nitrate fertilizer (composition)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
Calcium ammonium nitrate
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
matrix material
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR178
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)