Merck
NIST2141
Urea
NIST® SRM® 2141
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
Beilstein:
635724
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
crystals
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
132-135 °C (lit.)
gęstość
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
ciąg SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Standardowy materiał referencyjny mocznika (SRM) jest certyfikowany do kalibracji i standaryzacji procedur mikrochemicznych mających na celu oznaczanie azotu w materii organicznej. Dodatkowo służy jako narzędzie do standaryzacji technik oznaczania azotu, gdy jednocześnie analizowane są węgiel i wodór.
Stosowany do denaturacji białek i jako łagodny środek solubilizujący nierozpuszczalne lub zdenaturowane białka. Przydatny do ponownej denaturacji białek z próbek już zdenaturowanych 6 M chlorkiem guanidyny, takich jak ciała inkluzyjne. Może być stosowany z chlorowodorkiem guanidyny i ditiotreitrolem (DTT) w ponownym zwijaniu zdenaturowanych białek do ich natywnej lub aktywnej postaci.
Cechy i korzyści
Dostępny z certyfikatem dokumentującym wartość azotu określoną za pomocą modyfikacji metody mikro-Kjeldahla AOAC.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Azot (N)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
Urea
Urea crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Urea
Urea ACS reagent, 99.0-100.5%
Sigma-Aldrich
U5128
Urea
Urea ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
Urea
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
Urea BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
Urea
Urea powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U5378
Urea