Kluczowe dokumenty
NIST2152
Urea
NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 25 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
132-135 °C (lit.)
gęstość
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
ciąg SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)