Kluczowe dokumenty
PHR2603
Urea Related Compound A
Synonim(y):
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1706712
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
urea
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 30 mg
mp
185-190 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Klucz InChI
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)