Merck
588253
Sigma-Aldrich
Biuret-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
Diament imidodikarbonowy-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(13CO)NH(13CO)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
bp
185-190 °C (dec.)(lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13C](=O)N[13C](N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)/i1+1,2+1
Klucz InChI
OHJMTUPIZMNBFR-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)