Merck
288438
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclopentanone
98%
Synonim(y):
α-Methylcyclopentanone, (±)-2-Methylcyclopentanone, 2-Methylcyclopentan-1-one
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C5H7(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luísa M D R S Martins et al.
Inorganic chemistry, 52(8), 4534-4546 (2013-03-29)
New rhenium(VII or III) complexes [ReO3(PTA)2][ReO4] (1) (PTA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane), [ReO3(mPTA)][ReO4]I (2) (mPTA = N-methyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane cation), [ReO3(HMT)2][ReO4] (3) (HMT = hexamethylenetetramine), [ReO3(η(2)-Tpm)(PTA)][ReO4] (4) [Tpm = hydrotris(pyrazol-1-yl)methane, HC(pz)3, pz = pyrazolyl], [ReO3(Hpz)(HMT)][ReO4] (5) (Hpz = pyrazole), [ReO(Tpms)(HMT)] (6) [Tpms = tris(pyrazol-1-yl)methanesulfonate
Yasmine Souissi et al.
Chemosphere, 87(2), 185-193 (2012-01-14)
The identification of degradation products generated upon photolysis of estrone (E1), a natural estrogenic hormone, under simulated UV irradiation conditions was addressed by the use of LC-Q-TOF mass spectrometry. The structures of the main degradation products were elucidated, demonstrating how
Global Trade Item Number
SKUGTIN
288438-100G
288438-25G4061836683924
288438-5G4061826273548