Merck
336521
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C5H4(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1(C)CC(=O)C=C1
InChI
1S/C7H10O/c1-7(2)4-3-6(8)5-7/h3-4H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
YVFVCSCZJJGBAK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4-dimetylo-2-cyklopenten-1-on jest α,β-nienasyconym związkiem karbonylowym i stwierdzono, że wykazuje wyższą cytotoksyczność specyficzną dla nowotworów w stosunku do ludzkich normalnych i nowotworowych komórek jamy ustnej. 4,4-dimetylo-2-cyklopenten-1-on został zidentyfikowany jako jeden ze składników olejku eterycznego Tagetes minuta L za pomocą GC-MS.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemical composition of the essential oil of Tagetes minuta growing in Saudi Arabia.
El-Deeb KS, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 12(1), 51-53 (2004)
Tohru Nakayachi et al.
Anticancer research, 24(2B), 737-742 (2004-05-27)
A series of simple alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds (1-26) was characterized for their cytotoxic profiles against oral human normal and tumor cells. Several cycloalkenones showed potent cytotoxic activities against human oral squamous cell carcinoma HSC-2 cell line. Among them, 4,4-dimethyl-2-cyclopenten-1-one