Kluczowe dokumenty
160687
2-Cyclohepten-1-one
80%, technical grade
Synonim(y):
2-cykloheptenon, Tropilene
About This Item
Wzór liniowy:
C7H10(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
80%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCCCC=C1
InChI
1S/C7H10O/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h3,5H,1-2,4,6H2
Klucz InChI
WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-cyklohepten-1-on jest α,β-enonem i opisano jego regioselektywną reakcję z odczynnikiem allilowo-indowym w obecności TMSCl. Reaguje on z Bu2Znw obecności katalitycznych ilości Cu(OTf)2 i soli azolowych z mostkiem CH2 dając(S)-3-butylocykloheptanon.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
P R Byron et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 69(5), 527-531 (1980-05-01)
A stirred transfer cell containing equal volumes of light liquid paraffin and an aqueous phase at 37 degrees was used to demonstrate the feasibility of calculating the partition coefficient of an unstable compound by kinetic analysis. Cyclohept-2-enone was chosen since
Kleber Thiago de Oliveira et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 63(3), 709-713 (2005-07-19)
A detailed analysis with total assignment of (1)H and (13)C NMR spectral data for a cycloheptenone derivative, a key intermediate for the synthesis of perhydroazulene terpenoids, is related. These assignments are based on 1D (1)H and (13)C NMR and on
Naoatsu Shibata et al.
The Journal of organic chemistry, 77(8), 4079-4086 (2012-03-30)
A series of hydroxy-amide functionalized azolium salts have been designed and synthesized for Cu-catalyzed asymmetric conjugate addition reaction. The (CH(2))(2)-bridged hydroxy-amide functionalized azolium ligand precursors 2, in addition to the previously reported CH(2)-bridged azolium salts 1, have been prepared from
T Masukawa et al.
Life sciences, 44(6), 417-424 (1989-01-01)
To search for a technique to deplete reduced glutathione (GSH) in brain, the influence of various types of compounds on brain GSH levels was investigated in mice. Of the compounds tested, cyclohexene-1-one, cycloheptene-1-one and diethyl maleate were shown to be
Studies on the reactions of α, β-enones with allyl indium reagent; effects of TMSCl as promoter on regioselectivity.
Lee PH, et al.
Tetrahedron Letters, 42(1), 37-39 (2001)