Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
gęstość
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1(C)CCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-7(2)5-3-4-6(7)8/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
FTGZMZBYOHMEPS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2,6,6-trimethyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione, a spirosuccinimide moiety of asperparaline A
- novel spiropentanopyrrolizidine oxime alkaloids, namely 2′,3′,5′,6′,7′,7a′-hexahydro-2,2-dimethylspirocyclopentane-1
- δ,δ-dimethyl-δ-valerolactone, via Baeyer-Villiger oxidation
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Utlenianie Baeyera-Villigera polega na oksydacyjnym rozszczepieniu wiązania węgiel-węgiel sąsiadującego z karbonylem, co przekształca ketony w estry, a cykliczne ketony w laktony.