Merck
373613
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylcyclohexanone
92%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H8(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
92%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
169-170 °C/768 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CCCCC1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)6-4-3-5-7(8)9/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,2-Dimethylcyclohexanone is a sterically hindered ketone. Mg-TiCl4-catalyzed CH2-transfer reaction of 2,2-dimethylcyclohexanone with CH2Cl2 is reported.
Zastosowanie
2,2-Dimethylcyclohexanone may be used in the preparation of 6,6-dimethyl-1-vinylcyclohexene.
Inne uwagi
Remainder 2-methylcyclohexanone
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tu-Hsin Yan et al.
Organic letters, 6(26), 4961-4963 (2004-12-21)
[reaction: see text] This Mg-TiCl4-promoted CH2-transfer reaction of CH2Cl2 represents an extremely simple, practical, and efficient methylenation of a variety of ketones and aldehydes, especially in enolizable or sterically hindered ketones such as 2,2-dimethylcyclohexanone, camphor, and fenchone.
Synthesis and antioxidant activity of rosmariquinone and several analogues.
Hall CA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(4), 1303-1310 (1998)