Kluczowe dokumenty
W391018
Cyclopentanone
≥99%, FG
Synonim(y):
Adipic ketone, Dumasin, Ketopentamethylene
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
minty
ciąg SMILES
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
Klucz InChI
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- High-oxygen-modified atmospheric packaging delays flavor and quality deterioration in fresh-cut broccoli.: This research investigates the impact of high-oxygen-modified atmospheric packaging on the preservation of fresh-cut broccoli. Cyclopentanone is identified as a significant compound in the aroma profile, contributing to the understanding of packaging technologies that maintain food quality and extend shelf life. (He et al., 2024).
- Selective production of methylindan and tetralin with xylose or hemicellulose.: The study focuses on the selective production of methylindan and tetralin using xylose or hemicellulose, with Cyclopentanone playing a key role in the catalytic processes. This research provides insights into sustainable chemical production from biomass-derived feedstocks. (Zou et al., 2024).
- Synthesis of Hydroxylamine via Ketone-Mediated Nitrate Electroreduction.: This paper presents a novel method for synthesizing hydroxylamine through ketone-mediated nitrate electroreduction, utilizing Cyclopentanone. The findings demonstrate the versatility of Cyclopentanone in electrochemical synthesis and its potential for green chemistry applications. (Jia et al., 2024).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W391018-10KG-K | 4061837537714 |
W391018-1KG | |
W391018-10KG | |
W391018-1KG-K | 4061838249319 |
W391018-5KG | |
W391018-5KG-K | 4061838258182 |
W391018-SAMPLE | |
W391018-SAMPLE-K | 4061837537721 |