Kluczowe dokumenty
8.06179
Sigma-Aldrich
4-metylobenzaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
4-(CH3)C6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
203-246-9
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.33 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
temp. samozapłonu
395 °C (DIN 51794)
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
0.9-5.6 % (v/v)
bp
204 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
temp. przejścia
flash point 71.5 °C (DIN 51758)
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup