Merck
678813
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinyl)benzaldehyde
97%
Synonim(y):
4-Morpholinobenzaldehyde, N-(4-formylphenyl)morpholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
65-69 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ether
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12/h1-4,9H,5-8H2
Klucz InChI
FOAQOAXQMISINY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ravi Kumar Vuradi et al.
Journal of fluorescence, 26(2), 689-701 (2015-12-29)
New three ruthenium (II) polypyridyl complexes [Ru(phen)2mpip](2+)(1) {mpip = 2-(4-morpholinophenyl)-1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthroline}, (phen = 1,10-Phenanthrolene), [Ru(bpy)2mpip](2+)(2) (bpy = 2,2'bipyridyl), [Ru(dmb)2mpip](2+)(3) (dmb = 4, 4-dimethyl 2, 2'-bipyridine) have been synthesized and characterized by spectral studies IR, UV-vis, (1)H, (13)C-NMR, mass and elemental analysis. The binding properties of these three complexes towards
Siyang Ding et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(1) (2019-12-22)
Fluorescent dyes, especially those emitting in the long wavelength region, are excellent candidates in the area of bioassay and bioimaging. In this work, we report a series of simple organic fluorescent dyes consisting of electron-donating aniline groups and electron-withdrawing barbituric