Key Documents
678821
4-(1-Pyrrolidino)benzaldehyde
97%
Synonim(y):
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
mp
81-85 °C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCC2
InChI
1S/C11H13NO/c13-9-10-3-5-11(6-4-10)12-7-1-2-8-12/h3-6,9H,1-2,7-8H2
Klucz InChI
DATXHLPRESKQJK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Hartmann and co-workers have described the synthesis of a series of potent and selective inhibitors of aldosterone synthase (CYP11B2), in which the key synthetic step was a Wittig reaction using various heterocyclic aldehydes.