Kluczowe dokumenty
647209
4-(Diphenylamino)benzaldehyde
97%
Synonim(y):
4-Formyltriphenylamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
129-133 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
O=Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15NO/c21-15-16-11-13-19(14-12-16)20(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-15H
Klucz InChI
UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?