Merck
680400
Sigma-Aldrich
4,4′-Diformyltriphenylamine
95%
Synonim(y):
4,4′-(Phenylimino)bisbenzaldehyde, Bis(4-formylphenyl)aniline, Bis(4-formylphenyl)phenylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
142-146 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C20H15NO2/c22-14-16-6-10-19(11-7-16)21(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(15-23)9-13-20/h1-15H
Klucz InChI
DOUAFMIJGIUWJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Viprabha Kakekochi et al.
ChemPlusChem, 85(8), 1762-1777 (2020-08-15)
A set of four symmetric, butterfly-shaped 4-(4-(decyloxy)phenyl)-2,6-di(thiophen-2-yl)pyridine (TPY) derivatives 2TPA-TPY (TPY center and triphenylamine end groups), 2CBZ-TPY (TPY center and N-ethyl carbazole end groups), 2TPY-TPA (triphenylamine center and TPY at the periphery) and 2TPY-CBZ (N-ethyl carbazole center and TPY at
Patricio A Sobarzo et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
Three new triphenylamine-based oligomeric Schiff bases (polySB1, polySB2 and polySB3) containing tetraphenylsilane core (TPS-core) in the main chain were obtained from TPS-core-based diamines and bis(4-formylphenyl)phenylamine by a high-temperature polycondensation reaction. These new oligomers were structurally characterized by FT-IR, NMR and