Merck
643831
Sigma-Aldrich
4-Bromotriphenylamine
97%
Synonim(y):
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
108-112 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrN/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14H
Klucz InChI
SQTLUXJWUCHKMT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)