Kluczowe dokumenty
T81604
Triphenylamine
98%
Synonim(y):
N,N-Diphenylaniline, N,N-Diphenylbenzenamine
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.32
Beilstein:
2050487
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
bp
347-348 °C (lit.)
mp
124-128 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Fotoinicjatory do tworzenia hydrożeli: Pochodne trifenyloaminy są stosowane jako nowe barwniki hemicyjaninowe D-pi-A, działające jako skuteczne fotoinicjatory do tworzenia hydrożelu in situ i drukowania DLP, rozszerzając ich zastosowania w inżynierii biomedycznej i technologiach drukowania 3D (Du et al., 2024).
- Fotouczulacze supramolekularne: Konstrukt supramolekularny oparty na trifenyloaminie i pirazynie wykazuje właściwości emisji indukowanej agregacją, zwiększając wydajność reakcji fotoutleniania. Rozwój ten oferuje potencjalne ulepszenia w terapii fotodynamicznej i zastosowaniach środowiskowych (Dong et al., 2024).
- Wysoce wydajne diody OLED: Trifenyloamina jest integralną częścią syntezy nowych fluoroforów na bazie fenantro[9,10-d]oksazolu o zhybrydyzowanej charakterystyce lokalnej i przenoszenia ładunku. Materiały te mają kluczowe znaczenie dla opracowania niebieskich niedomieszkowanych diod OLED o minimalnym spadku wydajności, co jest istotne dla zaawansowanych technologii wyświetlania (Xie et al., 2024).
- Zastosowania w urządzeniach pamięciowych: Modyfikacje donorowych końcówek w układach N-heteroaromatycznych zawierających trifenyloaminę zostały zbadane pod kątem konwersji pamięci WORM z dwuskładnikowej na trójskładnikową, przyczyniając się do postępu w technologii przechowywania pamięci (Gayathri et al., 2024).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Jiu-Qiang Huang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 154, 164-170 (2015-11-02)
A new series of trans-alkenes (3a-3e) containing different electron-donating groups were synthesized by the solvent-free Horner-Wadsworth-Emmons reaction, and characterized by infrared, hydrogen nuclear magnetic resonance, mass spectrometry and elemental analysis. Their UV-visible absorption, one-photon excited fluorescence, two-photon absorption, and two-photon
Minggang Tian et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(32), 6128-6133 (2014-07-06)
Cysteine (Cys) plays important roles in many physiological processes of eukaryotic cells and its detection in cells is of fundamental significance. However, glutathione (GSH), homocysteine, N-acetyl-L-cysteine and other thiols greatly hamper the detection of Cys. In particular, GSH strongly interferes
Xu Jing et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3967-3974 (2015-03-05)
The design of artificial systems that mimic highly evolved and finely tuned natural photosynthetic systems is a subject of intensive research. We report herein a new approach to constructing supramolecular systems for the photocatalytic generation of hydrogen from water by
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T81604-100G | 4061837378942 |
T81604-25G | 4061837378959 |