723622
9H-Carbazole-9-(4-phenyl) boronic acid pinacol ester
95%
Synonim(y):
9-(4-(4,4,5,5-Tetramethy-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
165-173 °C
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)-n3c4ccccc4c5ccccc35
InChI
1S/C24H24BNO2/c1-23(2)24(3,4)28-25(27-23)17-13-15-18(16-14-17)26-21-11-7-5-9-19(21)20-10-6-8-12-22(20)26/h5-16H,1-4H3
Klucz InChI
AHDSYMVAUJZCOP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3