Merck
N257
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-boronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
α-Naphthaleneboronic acid, α-Naphthylboronic acid, 1-Naphthaleneboronic acid, 1-Naphthylboronic acid, 1-naphthalenyl-boronic acid, NSC 78936
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.99
Beilstein:
2937504
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0%
Formularz
crystals
mp
208-214 °C (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,12-13H
Klucz InChI
HUMMCEUVDBVXTQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Naphthalene-1-boronic acid can be used:
  • Methyl 5-bromo-2-(naphthalene-1-yl)benzoate, which is a starting material for the preparation of 9-anthracene-spirobenzofluorene host materials.
  • A bifunctional polymer used for the hydrolysis of cellulose.
  • 9-(Naphthalene-1-yl)anthracene, which is a key intermediate for the preparation of anthracene derived molecular glass having blue emission.
It can also be as a substrate in fluorometric boronic acid based saccharide sensors based on the Suzuki homocoupling reactions.
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bifunctional porous polymers bearing boronic and sulfonic acids for hydrolysis of cellulose
Yang Q and Pan X
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(9), 4824-4830 (2016)
Suzuki homo-coupling reaction based fluorescent sensors for monosaccharides
Xu S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(66), 35238-35241 (2014)
Highly efficient blue OLED based on 9-anthracene-spirobenzofluorene derivatives as host materials
Gong M, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(47), 10735-10746 (2010)